Learn More
MP Biomedicals™ MPure™ Viral/Pathogen Nucleic Acids Extraction Kit A
Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
:
MPure™ Viral/Pathogen Nucleic Acids Extraction Kit A; No. of Reactions: 48 Tests
Descrizione
- Run in as little as 40 minutes
- Nucleic acid is ready for immediate use
Specifica
Specifica
| Content And Storage | Store at room temperature |
| Formato | Kit |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | MPure-12 Automated Nucleic Acid Purification System |
| Da utilizzare con (applicazione) | Nucleic Acid Purification, DNA and RNA |
| Include | Reagent Cartridge: 48, Reaction Chamber: 48, Tip Holder: 48, Filtered Tip: 50, Piercing Pin: 50, Sample Tube (2 mL): 50, Elute Tube (1.5 mL): 50, RNA Carrier (1 mg): 1, Barcode Paper: 1, Proteinase K solution: 40 μL, Lysis Buffer 1: 720 μL, Binding Buffer 1: 1000 μL, Magnetic Bead Solution: 800 μL, Washing Buffer 1: 1000 μL, Washing Buffer 2: 1000 μL, Washing Buffer 3: 1000 μL, RNase-free water: 1000 μL, BL2 Buffer: 400 μL |
| N. di reazioni | 48 Preps |
| Product Type | Viral/Pathogen Nucleic Acid Extraction Kit |
| Volume del campione | 100 to 400 μL (virus), 100 to 200 μL (virus/bacteria) |
| Durata del test | As little as 40 minutes |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- MPure Viral/Pathogen Nucleic Acids Extraction Kit A
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contiene: Proteinase K
Unless specified otherwise, for research or further manufacturing use only, not for direct human use.