Learn More
Heidolph™ MR Hei-Tec Package Hot Plate Stirrer, 300°C, Silumin
Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Tipo di spina:
EU, UK
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Package includes:
- Magnetic Stirrer MR Hei-Tec
- Temperature sensor Pt 1000 (AISI 316Ti)
- Pt 1000 clamping system (includes support rod and attachment with cable inlet)
MR Hei-Tec Magnetic Stirrer provides higher requirements and reproducible results
- Digital display allows for easy setting and monitoring values on the illuminated read out.
- Independent safety circuit will switch off heating if hotplate temperature goes above 25°C of set temperature.
- Digital speed setting from 100 to 1,400 rpm at an accuracy of 2% and temperature setting up to 300°C
- A separate on/off switch for heating prevents an unintentional heat up. If heating is switched on, the on/off button is illuminated for visual control
Specifica
Specifica
| Materiale piastra superiore | Kera-Disk™ (Silumin conrivestimento in ceramica) |
| Tensione | 230 V |
| Include | Sensore di temperatura Pt1000, sistema di serraggio Pt1000 con asta di supporto e attacco per l'ingresso del cavo |
| Tipo di unità di controllo | Elettronico |
| Modello | MR Hei-Tec con sensore di temperatura Pt1000 |
| Size | 145 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 94 mm |
| Temperatura (sistema metrico) | Da 20 a 300 °C |
| Temperatura ambiente | Da 0 a 40 °C |
| Frequenza | 50 Hz |
| Vedi altri risultati |