Learn More
MRE3008F20, MedChemExpress
Codice prodotto. 16466527
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Codice prodotto. 16466527
Marca: Medchem Express HY103178
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress MRE3008F20 is a highly potent and selective antagonist of adenosine A3 receptor (AA3R), inhibiting agonist-induced cAMP elevation in resting T lymphocytes with an IC50 of 5 nM.
MRE3008F20 is a highly potent and selective antagonist of adenosine A3 receptor (AA3R), inhibiting agonist-induced cAMP elevation in resting T lymphocytes with an IC50 of 5 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico MRE3008F20
CAS 252979-43-4
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C21H20N8O3
Quantità 5 mg
SMILES O=C(NC1=CC=C(OC)C=C1)NC2=NC3=NN(CCC)C=C3C4=NC(C5=CC=CO5)=NN24
Molecular Weight (g/mol) 432.44
Peso formulazione 432.44
Percent Purity 99.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.