Learn More
Abnova™ MRPS17 Recombinant Protein
Codice prodotto. 16119962
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Codice prodotto. 16119962
Marca: Abnova™ H00051373P01.10ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifica
Numero di accesso AAH54031
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulazione 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID gene (immissione) 51373
Peso molecolare 40.04
Nome MRPS17 (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervallo di pH 8
Metodo di preparazione In vitro wheat germ expression system
Metodo di purificazione Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Analisi di controllo qualità 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantità 10 μg
Sorgente Wheat Germ (in vitro)
Immunogeno MSVVRSSVHARWIVGKVIGTKMQKTAKVRVTRLVLDPYLLKYFNKRKTYFAHDALQQCTVGDIVLLRALPVPRAKHVKHELAEIVFKVGKVIDPVTGKPCAGTTYLESPLSSETTQLSKNLEELNISSAQ
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias gene HSPC011/MRP-S17/RPMS17
Nome comune MRPS17
Simbolo del gene MRPS17
Cross-reattività Human
Specie Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Tag proteine GST
Forma Solution