Learn More
Abnova™ MRS2L Recombinant Protein
Codice prodotto. p-3720301
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Codice prodotto. 16122643
Marca: Abnova™ H00057380P01.10ug
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifica
Numero di accesso AAH01028
Da utilizzare con (applicazione) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulazione 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
ID gene (immissione) 57380
Peso molecolare 38.61
Nome MRS2L (Human) Recombinant Protein (P01)
Intervallo di pH 8
Metodo di preparazione In vitro wheat germ expression system
Metodo di purificazione Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Analisi di controllo qualità 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Quantità 10 μg
Sorgente Wheat Germ (in vitro)
Immunogeno MECLRSLPCLLPRAMRLPRRTLCALALDVTSVGPPVAACGRRANLIGRSRAAQLCGPDRLRVAGEVHRFRTSDVSQATLASVAPVFTVTKFDKQGNVTSFVFESCDNSRVSSDIRLS
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias gene HPT/MGC78523/MRS2L
Nome comune MRS2
Simbolo del gene MRS2
Cross-reattività Human
Specie Wheat Germ (in vitro)
Recombinant Recombinant
Tag proteine GST
Forma Solution