Learn More
Ismatec™ MS-4/8 Reglo Digital Pump
Codice prodotto. 11943814
Click to view available options
Portata:
0.002 to 35 mL/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11943814
Marca: Ismatec™ ISM834C
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Expand your pumping capabilities with a single compact unit. Ismatec™ Reglo Digital Pumps are ideal for pumping and dispensing applications in laboratories and industry.
  • Compact multi-channel tubing pump
  • For low-flow, multi-channel fluid transfer and dosing or filling applications
  • 6, 8 and 12 roller rotors for extremely low pulsation
  • 6 operating modes and calibration functions
  • MS/CA Click'n'go cassettes providing defined and reproducible occlusion conditions
  • Remote controllable via PC (RS232)
  • Digital Dispensing Pumps with LED Display
  • The smallest dispensing pump with calibration function for flow rate and dispensing volume
  • Dispense by time: 0.1 seconds to 999.9 hours
  • Batches: set delay between dispensed volumes
  • Rollers backstep to prevent drips
Specifica
Certificazione/Conformità CE Compatibility (EN 61326-1/EN 61010-1)
Canali 8
Descrizione 3 stop color coded
Control Type Variable Speed
Tipo di display LED
Valori nominali armadio IP30
Portata 0.002 to 35 mL/min.
Maximum Pressure 14.5 psi (Differential)
Motor Speed 100 rpm
Reversible Yes
Include 2 or 4 Cassettes, Operating Manual, Power Cord with Country Specific Mains Plug x 1
Modello MS-4/8 Reglo Digital Pump
Tipo di motore DC
N. di rulli 8
Temperatura (sistema imperiale) max 104°F
Temperature (English) Min 41°F
Temperatura (sistema metrico) max 104°F
Temperatura min. (sistema metrico) +41 °F
Dimensioni (L x P x A) 190 x 100 x 135 mm
Lunghezza complessiva (sistema metrico) 99.06 mm
Larghezza complessiva (sistema metrico) 190.5 mm
Overall Height (Metric) 134.62 mm
Tensione 100/240 VAC
Frequenza 50 Hz