Learn More
Thermo Scientific™ Cappe di sicurezza biologica di classe II MSC-Advantage™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11762997 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Larghezza (sistema imperiale) interno:
2.95 piedi
4 piedi
4.92 piedi
6 piedi
Larghezza (sistema metrico) interno:
0.9 m
1.2 m
1.5 m
1.8 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Larghezza (sistema imperiale) interno Larghezza (sistema metrico) interno unitSize
11762997 2.95 piedi 0.9 m Pezzo
10795194 4 piedi 1.2 m Pezzo
10445753 6 piedi 1.8 m Pezzo
11752997 4.92 piedi 1.5 m Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 11762997 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 51028225
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Armadi per il risparmio energetico che combinano design intelligente e valore straordinario grazie a caratteristiche eccezionali di efficienza energetica, affidabilità e praticità d'uso.
Le cabine di sicurezza biologica di classe II Thermo Scientific™ MSC-Advantage™ combinano il design intelligente a un valore straordinario con i massimi livelli di risparmio energetico, affidabilità e praticità d'uso e consentono di risparmiare energia e di ottenere un miglioramento complessivo in termini di funzionamento e manutenzione. Le unità sono caratterizzate da un consumo energetico inferiore del 60% e dalla riduzione della dissipazione termica. Gli armadi sono certificati secondo lo standard di sicurezza EN 12469.
Features:
  • Available in 90cm, 120cm, 150cm and 180cm
  • With microprocessor control
  • Large front-panel display (easily visible from seated position) provides constant readout of downflow and inflow velocities and filter usage status
  • Exclusive Performance Factor monitoring system advises when cabinet service is needed
  • Proprietary window opens to 20cm working height, 53.5cm maximum height, easily lowers for interior cleaning
  • Ergonomically angled window is sloped at 10° for better comfort and reduced operator fatigue
  • Unique airflow technology and intelligent motor design dramatically improve energy efficiency, operation and serviceability; provide excellent sample protection
  • SmartPort: T¨UV-approved, safe, clean method for vacuum tubing and cables routing method through the side wall of the biological safety cabinet
  • Supply/exhaust air filter: HEPA H 14 EN 1822, 99.995% at 0.3μm particle size
Construction:
  • Front-accessible components allow for quick change-outs of HEPA filters and other components Quiet operation at <55dBA enables a comfortable working environment
  • Divided stainless-steel work tray removes easily for cleaning or autoclaving
  • Standard armrests designed to prevent accidental blocking with coat sleeves
  • Very large work surface (0.56m2 or 0.84m2) improves productivity
  • Smooth components throughout the cabinet virtually eliminate risk of injury during routine cleaning, servicing or maintenance
Certifications/Compliance
  • Fully compliant with the EN 12469 safety standard as independently tested and certified by TUV Nord
Ordering Information:
Accessories include programmable UV light, one-piece work tray, stand options, Ergolign saddle stool, free-standing floor shelf. Not available for sale in North America.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EN 12469, by TüV Nord, LNE (0.9 and 1.2m). EN 12469, by TüV Nord (1.5 and 1.8m)
Larghezza (sistema metrico) interno 0.9 m
Product Type Biosafety Cabinet
Livello di rumorosità <55 dBA (0.9 e 1.2m)
Prese Uno doppio, lato destro (0.9 e 1.2 m)
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 39.3 in.
Filtro dell'aria di scarico HEPA H 14 EN 1822, 99.995% at 0.3μm Particle
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 100 cm
Assorbimento elettrico (modalità flusso ridotto) <40 W
Porte TUV-approved
Larghezza (sistema imperiale) interno 2.95 piedi
Altezza (sistema metrico) esterno 152 cm
Profondità (sistema metrico) esterno 80 cm
Tensione 230 V
Assorbimento elettrico (punto di regolazione operativo) 150 W