Learn More
HUBER MT-350-3 Metal Hoses
Click to view available options
Tipo di collegamento:
M24 x 1.5 Thread
M38 x 1.5
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Metal
- Minimum temperature: -100°C
- Maximum temperature: 350°C
- Length: 3 m
- Insulation: Special insulation with additional smooth silicon hose, ends covered with silicon caps
Specifica
Specifica
| Tipo di collegamento | M38 x 1.5 |
| Materiale | Metal |
| Lunghezza (sistema metrico) | 3000 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 25 mm |
| Quantità | 1 Ea. |
| Peso (sistema metrico) | 5.5 kg |
| Tipo | Hose |