Learn More
IKA™ MT 40 P.10 Disposable Grinding Chamber
Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Tube Mill Control, Tube Mill 100 Control
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- A new grinding/milling chamber extends the application range of the IKA TubeMill control
- Stainless steel beater is bended in a 45° angle
- Suitable for mixing of fine powders
- Bended beater creates a more effective flow in the chamber which leads to an even better grinding result
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 40 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Tube Mill Control, Tube Mill 100 Control |
| Materiale | Polypropylene |
| Quantità confezione | 10 Pk. |
| Peso (sistema metrico) | 0.3766 kg |