Learn More
IKA™ MT 40 P.100 Disposable Grinding Chamber
Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
40 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- A new grinding/milling chamber extends the application range of the IKA TubeMill control
- Stainless steel beater is bended in a 45° angle
- Suitable for mixing of fine powders
- Bended beater creates a more effective flow in the chamber which leads to an even better grinding result
Specifica
Specifica
| Product Type | Grinding Chamber |
| Capacità (sistema metrico) | 40 mL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Tube Mill |
| Quantità confezione | 100/Pk. |