Learn More
Abnova™ MTG1 (Human) Recombinant Protein
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Descrizione
- Sequence: MAKGLKKMQSSLKLVDCIIEVHDARIPLSGRNPLFQETLGLKPHLLVLNKMDLADLTEQQKIMQHLEGEGLKNVIFTNCVKDENVKQIIPMVTELIGRSHRYHRKENLEYCIMVIGVPNVGKSSLINSLRRQHLRKGKATRVGGEPGITRAVMSKIQVSERPLMFLLDTPGVLAPRIESVETGLKLALCGTVLDHLVGEETMADYLLYTLNKHQRFGYVQHYGLGSACDNVERVLKSVAVKLGKTQKVKVLTGTGNVNVIQPNYPAAARDFLQTFRRGLLGSVMLDLDVLRGHPPAETLP
Specifica
Specifica
| Numero di accesso | AAH35721.1 |
| ID gene (immissione) | 92170 |
| Nome | mitochondrial GTPase 1 homolog (S. cerevisiae) |
| Metodo di preparazione | Wheat germ expression system |
| Analisi di controllo qualità | 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue |
| Quantità | 25 μg |
| Requisiti di stoccaggio | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
| Alias gene | GTP, GTPBP7, RP11-108K14.2 |
| Simbolo del gene | MTG1 |
| Specie | Wheat Germ (in vitro) |
| Vedi altri risultati |