Learn More
Abnova™ MTG1 (Human) Recombinant Protein
Codice prodotto. p-7164701
Click to view available options
Quantità:
10 μg
25 μg
Dimensione della confezione:
10µg
25µg
Codice prodotto. 16116703
Marca: Abnova™ H00092170P01.10ug
Human MTG1 full-length ORF ( AAH35721.1, 1 a.a. - 300 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.
  • Sequence: MAKGLKKMQSSLKLVDCIIEVHDARIPLSGRNPLFQETLGLKPHLLVLNKMDLADLTEQQKIMQHLEGEGLKNVIFTNCVKDENVKQIIPMVTELIGRSHRYHRKENLEYCIMVIGVPNVGKSSLINSLRRQHLRKGKATRVGGEPGITRAVMSKIQVSERPLMFLLDTPGVLAPRIESVETGLKLALCGTVLDHLVGEETMADYLLYTLNKHQRFGYVQHYGLGSACDNVERVLKSVAVKLGKTQKVKVLTGTGNVNVIQPNYPAAARDFLQTFRRGLLGSVMLDLDVLRGHPPAETLP
Specifica
Numero di accesso AAH35721.1
ID gene (immissione) 92170
Nome mitochondrial GTPase 1 homolog (S. cerevisiae)
Metodo di preparazione Wheat germ expression system
Analisi di controllo qualità 125% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
Quantità 10 μg
Requisiti di stoccaggio Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Alias gene GTP, GTPBP7, RP11-108K14.2
Simbolo del gene MTG1
Specie Wheat Germ (in vitro)
Tag proteine GST
Tampone 50 mM Tris-HCI, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer