Learn More
MTMR15 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene MTMR15
Concentrazione 0.21 mg/mL
Applicazioni Immunoprecipitation, Western Blot
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16877534
Vedere i documenti
Proteintech
17600-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
16867534
Vedere i documenti
Proteintech
17600-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
MTMRF encodes a member of the myotubularin-related class 1 cysteine-based protein tyrosine phosphatases. The encoded protein may be catalytically inactive.
Specifica
Specifica
MTMR15
Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
Q9Y2M0
22909
MTMR15 Fusion Protein Ag11651
Primary
-20°C
FAN1
0.21 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
FAN1, Fanconi associated nuclease 1, KIAA1018, MTMR15
FAN1
IgG
Antigen Affinity Chromatography