Learn More
MTOR Monoclonal Antibody (OTI1G4), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Origene Technologies TA805901S
Encompass_Preferred
Codice prodotto. 17555923
  • 242.00€ / 30µL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
MTOR Monoclonal antibody specifically detects MTOR in Human samples. It is validated for Western Blot
Specifica
Specifica
MTOR
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
P05156
Mouse
Affinity chromatography
RUO
3426
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
IgG2a
Western Blot
OTI1G4
Unconjugated
CFI
2610315D21Rik; AI327068; angiopoietin-like factor CDT6; FK506 binding protein 12-rapamycin associated protein 1; FK506 binding protein 12-rapamycin associated protein 2; FK506-binding protein 12-rapamycin complex-associated protein 1; FKBP12-rapamycin complex-associated protein; FKBP12-rapamycin complex-associated protein 1; FKBP-rapamycin associated protein; FKBP-rapamycin associated protein (FRAP); FKBP-rapamycin-associated protein FRAP; flat; FRAP; FRAP1; FRAP2; Mammalian target of rapamycin; mechanistic target of rapamycin; mechanistic target of rapamycin (serine/threonine kinase); mechanistic target of rapamycin kinase; Mtor; m-TOR; mTORC1; Raft1; Rapamycin and FKBP12 target 1; rapamycin and FKBP12 target-1 protein; rapamycin associated protein FRAP2; rapamycin target protein 1; RAPT1; serine/threonine-protein kinase mTOR; SKS
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 340-583 of human CFI produced in E.coli.
30 μL
Primary
Human
Liquid
Certificati
Promozioni
Promozioni
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.