missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MTX-211, MedChemExpress

Codice prodotto. 16480467
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
1mg
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16480467

Marca: Medchem Express HY107364

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress MTX-211 is a dual inhibitor of EGFR and PI3K, used for the treatment of cancer and other diseases.

MTX-211 is a dual inhibitor of EGFR and PI3K, used for the treatment of cancer and other diseases.

Specifica

Materiale o nome chimico MTX-211
CAS 1952236-05-3
Colore Earth Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H14Cl2FN5O2S
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 12.5 mg/mL (26.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES CS(NC1=CC(C2=CC(C(NC3=CC(Cl)=C(F)C=C3)=NC=N4)=C4C=C2)=CN=C1Cl)(=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 478.33
Peso formulazione 478.33
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato