missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MTX-211, MedChemExpress

Codice prodotto. 16435086
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
1mg
50mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16435086

Marca: Medchem Express HY107364

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.

Richiedi qui il prezzo per questo articolo.

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress MTX-211 is a dual inhibitor of EGFR and PI3K, used for the treatment of cancer and other diseases.

MTX-211 is a dual inhibitor of EGFR and PI3K, used for the treatment of cancer and other diseases.

Specifica

Materiale o nome chimico MTX-211
CAS 1952236-05-3
Colore Earth Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C20H14Cl2FN5O2S
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 12.5 mg/mL (26.13 mM; Need ultrasonic)
SMILES CS(NC1=CC(C2=CC(C(NC3=CC(Cl)=C(F)C=C3)=NC=N4)=C4C=C2)=CN=C1Cl)(=O)=O
Molecular Weight (g/mol) 478.33
Peso formulazione 478.33
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado