Learn More
MUC2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 16 publications
Marca:  Novus Biologicals NBP1-31231
Codice prodotto. 18705953
  • 750.00€ / 100µL
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
MUC2 Polyclonal specifically detects MUC2 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Dot Blot.
Certificati
Promozioni
Promozioni
For Research Use Only