Learn More
Brand™ Concentrato liquido Mucasol™
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 l
5 l
Tipo di contenitore:
Flacone
Jerrican
Dimensione della confezione:
2 LT
5L
Descrizione
Liquid, alkaline high-performance concentrate for immersion and ultrasonic baths. Universal cleaner for laboratory equipment and instruments made of glass, porcelain, plastic, rubber and metal.
Ingredients:
- Items are cleaned in about 10 to 30 minutes, without mechanical help.
- Mucasol™ replaces chromosulfuric acid, is free from chlorine and caustic alkalis, is non-toxic, nonaggressive and biodegradable.
- Prolonged exposure of zinc and non-anodized aluminum surfaces should be avoided.
Ingredients:
- > 30% phosphates, < 5% anionic surfactants, amphoteric surfactants, complexing agents, corrosion inhibitors, auxiliary agents.
- Ultrasonic bath: 0.2 to 2% (1.4 to 14mL/L).
- Immersion bath: 0.7 to 3% (5 to 22mL/L).
- Lightgreen, clear liquid.
- Density: approx. 1.4g/mL. pH value (0.7%): approx. 11.5, pH value (3%): approx. 11.7.
Specifica
Specifica
| Product Type | Detergenti universali Mucasol |
| pH | 0.7%: ∽11.5, 3%: ∽ 11.7 |
| Aspetto | Verde chiaro |
| Composizione | Alcalino; >30% fosfati, <5% tensioattivi anionici, tensioattivi anfoteri, agenti complessanti, |
| Concentrazione | Bagno a ultrasuoni: dallo 0.2 al 2% (da 1.4 a 14 ml/l); bagno a immersione: dallo 0.7 al 3% (da 5 a 22 ml/l) |
| Tipo di contenitore | Flacone |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per bagni a immersione e a ultrasuoni. Detergente universale per apparecchi e strumenti da laboratorio in vetro, porcellana, plastica, gomma e metallo |
| Quantità | 5/Pk. |
| Volume (sistema metrico) | 2 l |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- mucasol
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Potassium PhosphateTribasic Trihydrate,Tetrapotassium pyrophosphate, Orthophosphoric acid