Learn More
Brand™ Concentrato liquido Mucasol™
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 l
5 l
Tipo di contenitore:
Flacone
Jerrican
Dimensione della confezione:
2 LT
5L
Descrizione
- Liquid, alkaline high-performance concentrate for immersion and ultrasonic baths. Universal cleaner for laboratory equipment and instruments made of glass, porcelain, plastic, rubber and metal
- Items are cleaned in about 10 to 30 minutes, without mechanical help
- Mucasol™ replaces chromosulfuric acid, is free from chlorine and caustic alkalis, is non-toxic, nonaggressive and biodegradable
- Prolonged exposure of zinc and non-anodized aluminum surfaces should be avoided
Specifica
Specifica
| Product Type | Liquido Mucasol |
| pH | ∼11.5 (0.7%), ∼11.7 (3%) |
| Aspetto | Light Green |
| Composizione | Alkaline; >30% phosphates, <5% anionic surfactants, amphoteric surfactants, complexing agents, |
| Concentrazione | Ultrasonic bath: 0.2 to 2% (1.4 to 14 mL/L); Immersion bath: 0.7 to 3% (5 to 22 mL/L) |
| Tipo di contenitore | Jerrican |
| Da utilizzare con (applicazione) | For immersion and ultrasonic baths. Universal cleaner for laboratory equipment and instruments made of glass, porcelain, plastic, rubber and Metal |
| Quantità | 1 Ea. |
| Volume (sistema metrico) | 5 l |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- mucasol
- Pericolo
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Potassium PhosphateTribasic Trihydrate,Tetrapotassium pyrophosphate, Orthophosphoric acid