Learn More
Brand™ Concentrato liquido Mucasol™
Codice prodotto. p-8000881 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 l
5 l
Tipo di contenitore:
Flacone
Jerrican
Dimensione della confezione:
2 LT
5L
Codice prodotto. 10729301
Marca: Brand™ 44003
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Per pulire strumenti in vetro, plastica, gomma e metallo in un intervallo di tempo compreso tra 10 e 30 minuti senza intervento meccanico. Il detergente universale concentrato liquido BRAND™ Mucasol™ sostituisce l'acido cromosolforico, è privo di cloro e alcali caustici, è atossico, non aggressivo e biodegradabile.
Liquid, alkaline high-performance concentrate for immersion and ultrasonic baths. Universal cleaner for laboratory equipment and instruments made of glass, porcelain, plastic, rubber and metal.
  • Items are cleaned in about 10 to 30 minutes, without mechanical help.
  • Mucasol™ replaces chromosulfuric acid, is free from chlorine and caustic alkalis, is non-toxic, nonaggressive and biodegradable.
  • Prolonged exposure of zinc and non-anodized aluminum surfaces should be avoided.
Ingredients:
  • > 30% phosphates, < 5% anionic surfactants, amphoteric surfactants, complexing agents, corrosion inhibitors, auxiliary agents.
Concentration for use:
  • Ultrasonic bath: 0.2 to 2% (1.4 to 14mL/L).
  • Immersion bath: 0.7 to 3% (5 to 22mL/L).
Chemical and physical specifications:
  • Lightgreen, clear liquid.
  • Density: approx. 1.4g/mL. pH value (0.7%): approx. 11.5, pH value (3%): approx. 11.7.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Detergenti universali Mucasol
pH 0.7%: ∽11.5, 3%: ∽ 11.7
Aspetto Verde chiaro
Composizione Alcalino; >30% fosfati, <5% tensioattivi anionici, tensioattivi anfoteri, agenti complessanti,
Concentrazione Bagno a ultrasuoni: dallo 0.2 al 2% (da 1.4 a 14 ml/l); bagno a immersione: dallo 0.7 al 3% (da 5 a 22 ml/l)
Tipo di contenitore Flacone
Da utilizzare con (applicazione) Per bagni a immersione e a ultrasuoni. Detergente universale per apparecchi e strumenti da laboratorio in vetro, porcellana, plastica, gomma e metallo
Quantità 5/Pk.
Volume (sistema metrico) 2 l
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • mucasol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Potassium PhosphateTribasic Trihydrate,Tetrapotassium pyrophosphate, Orthophosphoric acid