Learn More
Brand™ Mucocit™ Disinfecting Detergents
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 L
Dimensione della confezione:
10L
Specifications
Specifications
| Product Type | Mucocit-T Disinfecting Detergent |
| Forma | Liquid |
| Aspetto | Clear Blue |
| Composizione | 100g Mucocit™ T Contain: 7g Didecyldimethylammoniumchloride, 4.5g Alkylpropylenediamino-1,5-Bi |
| Tipo di contenitore | Bottle |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Sensitive Instruments |
| Quantità | 1 Ea. |
| Volume (sistema metrico) | 2 L |
Safety and Handling
Signal Word
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: poly(oxy-1,2-ethandiyl)alpha-tridecyl-omega-hydroxyl branched, didecyldimethyl-ammonium chloride, te