Learn More
Nabertherm Muffle furnace with lift door
Codice prodotto. 17879036 Sfoglia Tutto Nabertherm Prodotti
Click to view available options
Tipo di unità di controllo:
B510
C550
Temperatura (sistema metrico):
100°C to 1100°C
100°C to 1200°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17879036
Marca: Nabertherm L605H1ANL
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
The muffle furnace series L and LT stand out for their excellent workmanship, advanced and attractive design, and high level of reliability.
  • Maximum temperature: 1100°C
  • Door: Lift door
  • Controller: B510
  • Tabletop model
  • Inner dimensions: 380x490x330 mm
  • Outer dimensions: 610x705x660 mm
  • Volume: 60 L
  • Connected load: 9.8 kW
  • Weight: 83 kg
  • Minutes to maximum temperature: 160
Specifica
Certificazione/Conformità CE compliant
Tipo di unità di controllo B510
Capacità (sistema metrico) 60 L
Temperatura (sistema metrico) 100°C to 1100°C
Tipo Muffle Furnace with Lift Door
Dimensioni interne (L x P x A) 490 x 380 x 330 mm
Dimensioni esterne (L x P x A) 705 x 610 x 660 mm
Peso (sistema imperiale) 183 lb.
Peso (sistema metrico) 83 kg
Requisiti elettrici 3-phase
Tensione 220/240 V
Frequenza 50/60 Hz