Learn More
Nabertherm™ Muffle Furnaces With Lift Door, 1100°C
Sfoglia Tutto Nabertherm Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
9 L
15 L
24 L
Controllo della temperatura:
B410
C450
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Riscaldamento da due lati con piastre riscaldanti in ceramica con elemento riscaldante integrato, protetto da fumi e schizzi e facilmente sostituibile
- Isolamento realizzato in fibre non classificate
- Alloggiamento in lamiera di acciaio inox zigrinato
- Con sportello ribaltabile (L) o ripiegabile (LT)
- Alloggiamento a doppia parete per temperature esterne basse e alta stabilità
- Ingresso aria regolabile integrato nello sportello, uscita aria di scarico nella parete posteriore della fornace
- Con unità di controllo B410 con quattro programmi e cinque rampe liberamente programmabili o C450 con 10 programmi e 20 segmenti liberamente programmabili
- Entrambe le unità di controllo dispongono di interfaccia USB integrata e visualizzazione in formato testo in varie lingue
- Su richiesta, sono disponibili dimensioni fornace e range di temperature alternative
Specifica
Specifica
| Tipo di unità di controllo | B410 |
| Capacità (sistema metrico) | 5 L |
| Temperatura (sistema metrico) | 1100 °C |
| Tipo | Fornetto |
| Stile | Sportello: piatto |
| Controllo della temperatura | B410 |
| Dimensioni interne (L x P x A) | 170 x 200 x 130 mm |
| Dimensioni esterne (L x P x A) | 390 x 385 x 460+205 mm |
| Peso (sistema imperiale) | 110 libbre |
| Peso (sistema metrico) | 50 kg |
| Vedi altri risultati |