Learn More
WTW™ Multiparameter Meters
Click to view available options
Product Type:
Multiparameter Meter Set 1
Multiparameter Meter Set 2
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For measurement of pH, ORP, conductivity, and dissolved oxygen (electro chemical)
- Perfect meter for environmental applications in ground and surface water measurement, aquaculture, waste water treatment plants and much more
- Includes mini USB-B Interface, 4 x 1.5 V AA Power supply, Set Of 2
- Automatic/Manual calibration
Specifica
Specifica
| Precisione (ISE) | 0.000 to 999999μmol/L |
| Tipo di batteria | AA |
| Calibrazione | Automatic/Manual |
| Punti di calibrazione (pH) | ±2.000 to19,999 |
| Tipo di display | LCD Graphic, Backlit |
| Protezione IP | IP67 |
| Intervallo (conduttività) | 0.000 to 1000 μS/cm |
| Intervallo (mV) | -2500 to 2500 mV |
| Intervallo (pH) | -2.000 to 19.999 |
| Intervallo (salinità) | 0.0 to 70.0 |
| Vedi altri risultati |