Learn More
Multi 7 ions, 10mg/L of each Component, for Ion Chromatography, H2O matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. p-7083642 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
Codice prodotto. 12932235
Marca: Fisher Chemical A 101 100
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Ions (7 components): F-,Cl-,NO2-,Br-,NO23-,PO43-,SO42
Specifica
Materiale o nome chimico Multi 7 ions
Imballaggio Bottle
Nomi componenti o analita F-,Cl-,NO2-,Br-,NO23-,PO43-,SO42
Forma fisica Liquid
Concentrazione 10 mg/L of each Component
Tipo Multi-component Standard Solution
Elemento F-, Cl-, NO2-, Br-, NO23-, PO43-, SO42
Solvent or Matrix Water
Quantità 100 mL