Learn More
Heidolph™ Multi-channel Cassette
Codice prodotto. p-7241857 Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Portata:
0.005 to 37 mL/min.
0.24 to 27 mL/min.
1 to 364 mL/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10668002
Marca: Heidolph™ 5249002200
For use with multi-channel pumps
  • Flow rates vary by cassette size
  • Suitable for tubes with 0.9 or 1.6 mm wall thickness (wt)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Portata 0.005 to 37 mL/min.
Da utilizzare con Tubing with 0.9 mm wall thickness
Size Small
Tipo Cassette