Få mere at vide
Gilson™ PIPETMAN™ M Multi-Channel
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16368157 Shop alle Gilson produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Numero di canali:
8
12
Volume (sistema metrico):
0.5 to 10 μL
1 to 20 μL
10 to 300 μL
50 to 1200 μL
Da 10 a 100 μl
Da 20 a 200 μl
Pakningsstørrelse:
Pezzo
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16368157
Brand: Gilson™ F81052
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
PIPETMAN™ M Multi-Channel is a Bluetooth™-enabled electronic pipette that offers accuracy and precision in both standard and repetitive pipetting modes.
  • Allows accurate and precise pipetting
  • The motorized piston allows for high pipetting reproducibility and accuracy in all modes
  • Associated with TRACKMAN™ Connected and its PipettePilot™ application, PIPETMAN™ M Connected reduces the risk of human error by transferring verifiable pipetting parameters and commands in the pipette
  • Increased functionality
  • The intuitive interface has five pipetting modes for a large number of applications: pipette, repetitive, mix, reverse, and custom
  • Create and transfer up to 10 custom protocols from PIPETMAN™ M Connected Software into your pipette
  • Bluetooth™ connection enables communication with TRACKMAN™ Connected and helps guide you through your protocol telling you where, when, and how much to pipette with real-time interactions
  • Simple and comfortable to use
  • Aspirate and dispense with one click of the push button and eject tips with ease
  • The lightweight and ergonomic design rests comfortably in your hand for maximum pipetting comfort
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Punte compatibili Universal
Spaziatura punta regolabile No
Autoclavabile Autoclavable
Colore Orange
Monouso Reusable
Da utilizzare con Pipette Tip, TRACKMAN™ Connected
Tipo di impugnatura Ergonomic
Materiale Polypropylene
Modello P8x100M BT
Numero di canali 8
Product Line Pipetman M
Programmabilità Yes
Sterilità Non-sterile
Tipo Pipette
Volume (sistema metrico) Da 10 a 100 μl
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pipette Tips, TRACKMAN™ Connected
Quantità 1
Warranty 1 Year
Lunghezza (sistema imperiale) 15.75 in.
Lunghezza (sistema metrico) 32.4 cm
Larghezza (sistema imperiale) 5.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 15 cm
Altezza (sistema imperiale) 2.16 in.
Altezza (sistema metrico) 5.5 cm
Requisiti elettrici 3.7 V and 420 mAh (1.55 Wh)
Fit for Purpose Certified Quality
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.