Learn More
Multi-element Ionic Chromatography Cation Standard solution, H2O matrix, Fisher chemical™
Codice prodotto. 12924375 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
Codice prodotto. 12924375
Marca: Fisher Chemical CM1773
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Multi-element Ionic Chromatography Cation Standard solution containing 4 components; 10mg/kg each of Lithium (Li+), Sodium (Na+), Potassium (K+), Calcium (Ca2+) for Ion Chromatography H2O matrix
Specifica
Materiale o nome chimico Four Components Solution
Imballaggio Bottle
Nomi componenti o analita Lithium, Sodium, Potassium, Calcium
Forma fisica Liquid
Concentrazione 10mg/Kg of each component
Tipo Multi-component Cationic Standard Solution
Elemento Li, Na, K, Ca
Solvent or Matrix Water
Quantità 250 mL