Learn More
Multi-element Ionic Chromatography Cation Standard solution, H2O matrix, Fisher chemical™
Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
Descrizione
Multi-element Ionic Chromatography Cation Standard solution containing 4 components; 10mg/kg each of Lithium (Li+), Sodium (Na+), Potassium (K+), Calcium (Ca2+) for Ion Chromatography H2O matrix
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Four Components Solution |
| Imballaggio | Bottle |
| Nomi componenti o analita | Lithium, Sodium, Potassium, Calcium |
| Forma fisica | Liquid |
| Concentrazione | 10mg/Kg of each component |
| Tipo | Multi-component Cationic Standard Solution |
| Elemento | Li, Na, K, Ca |
| Solvent or Matrix | Water |
| Quantità | 500 mL |