Learn More
Multi-Element QC-21 Check Standard Solution, Specpure™
Codice prodotto. 11364038
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11364038 100 mL 100mL
11490381 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 11364038 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 041328.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Multi-Element QC-21 Check Standard Solution is used as a certified reference material or quality control check standard for inductively coupled plasma optical emission spectroscopy (ICP-OES). It is also used in inductively coupled plasma mass spectrometry (ICP-MS), and flame or furnace atomic absorption spectroscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Multi-Element QC-21 Check Standard Solution
Forma fisica Liquid
Concentrazione Matrix: 5% HNO3/tr. F-/tr. tartaric acid
Numero MDL MFCD00803610
Numero UN UN3264
Solubilità Miscible with water
Quantità 100 mL
Grado Specpure