Learn More
Velp Scientifica™ MULTI-HS 6/15 Agitatore Magnetico Riscaldante Multiposizione
Codice prodotto. p-200006943 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Click to view available options
N. di posizioni:
6
15
Carico campione max:
250 mL/Position
400 mL/Position
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16675442
Marca: Velp Scientifica™ F20500530
Agitatore magnetico digitale disponibile in 6 e 15 posizioni. Il MULTI-HS presenta caratteristiche esclusive come il timer, il blocco di sicurezza, il motore brushless in grado di garantire il massimo delle prestazioni e della sicurezza.
  • Agitazione e riscaldamento simultaneo di 6 o 15 posizioni
  • Temperatura omogenea fino a 120°C per tutte le posizioni
  • Il motore brushless VELP assicura una lunga durata
  • La tecnologia SpeedServo™ mantiene costante la velocità anche in presenza di variazioni di viscosità
  • La piastra CerAlTop™ garantisce facilità di pulizia e massima resistenza
  • Avviso di piastra calda quando la temperatura della piastra supera i 50°C
  • La funzione di blocco impedisce modifiche involontarie
  • Adatto al lavoro continuo
  • Interfaccia digitale di facile utilizzo
  • Il timer integrato consente di programmare operazioni senza supervisione
  • Un segnale acustico informa quando il conto alla rovescia è terminato
  • Inversione automatica programmabile della direzione di agitazione
  • Garantito da 3 anni di garanzia, previa registrazione del prodotto
Specifica
Materiale piastra superiore Ceramic-coated Aluminum Alloy
Tensione 230 V
Specifiche di sicurezza Yes
Materiale corpo Plastic, Metal
Requisiti elettrici Yes
Tipo di unità di controllo Digital
Lunghezza (sistema imperiale) 21.7 in.
Altezza (sistema metrico) 6.6 cm
Temperatura (sistema metrico) 50°C to 120°C
Temperatura (sistema imperiale) 122°F to 248°F
Altezza (sistema imperiale) 2.6 in.
Frequenza 50/60 Hz
Larghezza (sistema metrico) 23.9 cm
Lunghezza (sistema metrico) 55.1 cm
Larghezza (sistema imperiale) 9.4 in.
Tipo Stirring Hotplate
Forma Rectangle
Carico campione max 400 mL/Position
Tipo di spina EU/UK
N. di posizioni 6
Dimensioni contenitore max 0.4 L
Stirring Range Da 100 a 1000 rpm
Warranty 3 Years
Dimensioni (L x P x A) 550 x 240 x 65 mm
Display Digital