Learn More
ratiolab™ Multi-purpose Beakers with Caps
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 mL
200 mL
Diameter (Metric) Outside:
43 mm
64 mm
Altezza (sistema metrico):
47 mm
82 mm
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 150
pezzi 500
Descrizione
- For sampling, transport and storage of solid, semi-solid and liquid samples
Specifica
Specifica
| Colore chiusura | Red |
| Materiale chiusura | HDPE |
| Diameter (Metric) Outside | 43 mm |
| Sterilità | Sterile |
| Quantità | 500 Beakers/Bag |
| Capacità (sistema metrico) | 30 mL |
| Product Type | Sample Cup |
| Materiale | Polypropylene |
| Altezza (sistema metrico) | 47 mm |