Learn More
Multiroir Controlec™ Multi-Purpose Plastic Tray Trolley
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
1100 x 520 x 950 mm
850 x 480 x 1000 mm
1100 x 520 x 1020 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Multi-use plastic trollies are suitable for a large number of sectors of activity, such as laboratories, industry, medical, restauration etc. The unbeatable technical features include:
- Aluminum frame and heavy duty polypropylene trays
- Grey or black
- 2-tray or 3-tray carts
- Two tray sizes : 850x480 mm or 1100x520 mm
- Unequalled load capacity: 80 kg per tray and 250 kg par trolley
- 4 swivel ball-bearing wheels: Dia. 100mm, 2 with brakes
- The multi-use plastic trolley is delivered disassembled—easy to assemble
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) ripiano | 80 kg |
| Product Type | Multi-purpose Cart |
| Colore | Black |
| Dimensioni (L x P x A) | 1100 x 520 x 1020 mm |
| Materiale maniglia | Aluminum |
| Altezza (sistema metrico) | 1020 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 1100 mm |
| Capacità portata carico (sistema metrico) | 250 kg |
| Materiale | Aluminum |
| N. di ruote | 4 |
| Vedi altri risultati |