Learn More
Fisherbrand™ Rotatori per provette multiuso
Codice prodotto. p-6714028 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di spina:
Tipo di spina: UE, UK, CN
Certificazione/Conformità:
CE
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di spina Certificazione/Conformità unitSize
15524080 Tipo di spina: UE, UK, CN CE Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 15524080
Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
Regulatory: This product is under eco-contribution tax.
Includes
Include un supporto girevole per 15 provette da 50 ml
Rotatore versatile, robusto e multiuso, adatto per la maggior parte delle esigenze di miscelazione
  • Controllo con microprocessore digitale 
  • Cinque opzioni di supporto girevole 
  • La velocità regolabile consente di scegliere tra miscelazione delicata o vigorosa 
  • La testa con angolo regolabile offre angoli di miscelazione compresi tra 95 e 180° 
  • Il timer consente il conteggio incrementale e decrementale 
  • Sul display vengono visualizzate le ultime impostazioni utilizzate, anche dopo lo spegnimento.
  • Qualora l'alimentazione venga ripristinata, l'esecuzione prosegue per il tempo rimanente con l'ultima velocità impostata.
  • Ampio intervallo di tensione: CA 100-240 V. 
  • Allarme acustico e visivo: in modalità temporizzata, quando il tempo è esaurito, l'allarme emette 5 segnali acustici, quindi la segnalazione del tempo indica “Fine“ e rimane lampeggiante. È possibile fermare l'allarme con il semplice tocco di qualsiasi tasto. 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Angolo di rotazione Angolo supporto girevole: 95°- 180°(sei fasi: 95°, 112°, 129°, 146°, 163°, 180º)
Intervallo di velocità 5-80 gir/min
Tensione 100-240V
Capacità provette, provette per colture con supporto girevole a tamburo
Capacità provette 50 ml
Product Type Supporto girevole per 15 provette
Certificazione/Conformità CE
Tipo di spina Tipo di spina: UE, UK, CN
Dimensioni (L x P x A) 415 x 293 x 464 mm
N. di posizioni
  • 50 provette da 9-11 mm
  • 30 provette da 14-18 mm
  • 15 provette da 27-34 mm
  • 10 provette da 10-15 ml e 20 provette da 5-7 ml
  • 64 provette per colture da 18,5 mm (con supporto girevole a tamburo)
  • 64 provette per colture da 14 mm (con supporto girevole a tamburo)
Intervallo temporizzatore Da 0 min. a 99 ore e 59 min.
Garanzia e offerta di assistenza 2 anni