Learn More
Buerkle™ Stainless Steel Multi-Sampler
Buerkle™ Multi Sampler features several closed chambers, for multi point sampling from several predetermined depths. The Zone Samplers are available in three different lengths, 55 cm (especially suitable for sacks), 85cm (for barrels, tubs, mixed containers) and 150 cm (for big bags, silos, tanks).
590.00€ - 1200.00€
Specifica
Product Type | Multi Sampler |
---|---|
Autoclavabile | Si |
Tipo di maniglia | T-shape |
Certificazione/Conformità | DIN |
Da utilizzare con (applicazione) | For Multi Point Sampling From Several Predetermined Sampling Depths, Foodstuffs |
Codice del prodotto | Marca | Include | Lunghezza (sistema metrico) | Materiale | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Lunghezza (sistema metrico) | Materiale | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10255182
|
Buerkle™
5316-3055 |
3 chambers | 550 mm | Stainless Steel (V4A) | 430 mm Insertion Depth |
885.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10268320
|
Buerkle™
5316-0055 |
3 Collection Chambers | 550 mm | Stainless Steel (V4A), PTFE | 430 mm Insertion Depth |
590.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10265182
|
Buerkle™
5316-3085 |
3 chambers | 850 mm | Stainless Steel (V4A) | 710 mm Insertion Depth |
950.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10024190
|
Buerkle™
5316-0085 |
3 chambers | 850 mm | Stainless Steel (V4A), PTFE | 710 mm Insertion Depth |
665.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10192602
|
Buerkle™
5316-3150 |
5 chambers | 1500 mm | Stainless Steel (V4A) | 1355 mm Insertion Depth |
1200.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 31-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10034190
|
Buerkle™
5316-0150 |
5 Collection Chambers | 1500 mm | Stainless Steel (V4A), PTFE | 1355 mm Insertion Depth |
965.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- All-layer samples can be collected from all layers of the container
- Various bulk goods can be collected with the lances, from the finest powder to large grains such as corn or nuts
- Safe and reliable sampling is made even easier with useful special accessories such as sealing sleeves, Quali-Paper, cleaning brushes, emptying devices and close-it control seals
- aluminum, AISI 316L (1.4404) or AISI 316L/PTFE
- Version made of AISI 316L (1.4404)/PTFE with low weight due to PTFE sample chambers.
- With colour coding system
- 25 mm Ø
- Smallest possible gap between the inner and the outer tube
- Easy cleaning, removable tip
- Colour coding (Multi and Uno sampler)
- Ultra-pure materials
- Excellent processing, robust model
Specifica
Multi Sampler | |
T-shape | |
For Multi Point Sampling From Several Predetermined Sampling Depths, Foodstuffs |
Si | |
DIN |