Learn More
Velp Scientifica™ MultiAluBlock™ Block with Four Positions (28 x 24 mm)
Codice prodotto. 15845201 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Agitatori magnetici riscaldanti Serie 6
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15845201
Marca: Velp Scientifica™ A00000326
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For Use With: AREX-6 Hotplate Stirrers
  • Used to perform numerous reactions reducing time and bench space
  • For use with Velp Series 6 Hotplate Stirrers
  • Interchangable with eachother
Specifica
Diametro (sistema metrico) 28 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) Agitatori magnetici riscaldanti Serie 6
Altezza (sistema metrico) 24 mm
Capacità 4 Positions
Tipo Block
Larghezza (sistema metrico) 24 mm