Learn More
ZVG Zellstoff Vertrieb™ Rotoli di panni Multiclean Plus
Click to view available options
Strato:
A 2 veli
Larghezza (sistema metrico):
240 mm
Dimensione della confezione:
2 rotoli
Descrizione
- Blue
- 2-ply and 3-ply
- High volume
Specifica
Specifica
| Product Type | Rotolo di panno Multiclean Plus |
| Lunghezza (sistema metrico) | 380 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 240 mm |
| Colore | Blu |
| Strato | A 2 veli |