Learn More
IKA™ MultiDrive BT250.5 Blending Tube
Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
IKA MultiDrive Control Mill
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Descrizione
- Autoclavable to minimize risk of cross contamination
- Capable of grinding samples up to 10 mm and 5 Mohs
- 5 TS1 Spare Seals are included, extending the lifespan of the tube
- Requires TC1 Protective Housing to operate (sold separately)
Specifica
Specifica
| Product Type | Plastic Milling Tube with Stainless Steel Beater |
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Wet Grinding |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | IKA MultiDrive Control Mill |
| Materiale | Stainless Steel, PA, PC, PTFE, Silicone |
| Quantità confezione | 5 Tubes |