Learn More
IKA-Werke GmbH & Co. KG™ MultiDrive MI 400 – S
Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
400 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Special vessel seal allows pressure to be released via the lid during the comminution process (for example, of very fine powder)
- Product is held in vessel by a special foam
- Milling chamber must be cleaned manually
- Beater can be easily dismantled for intensive cleaning
- Standard stainless steel beater is included with scope of delivery
- Other optional tools, such as stainless steel star knife or hard metal beater are available separately
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Capacità (sistema metrico) | 400 mL |
| Certificazione/Conformità | CE |
| Monouso | Reusable |
| Da utilizzare con (applicazione) | Impact Batch Grinding |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | IKA MultiDrive Universal Mill/Blender |
| Durezza | 5 Mohs |
| Altezza (sistema metrico) | 180 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 160 mm |
| Materiale | Stainless Steel, Silicone |
| Vedi altri risultati |