missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Multielement Standard Solution 1 for ICP, 22 Components, Honeywell Fluka™

Codice prodotto. 16624204 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16624204

Marca: Honeywell Fluka E2230100ML

Richiesta di formato massivo o personalizzato

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Honeywell Fluka™ analytical standards offer a growing range of high quality inorganic and organic reference materials for the European market produced according to ISO 9001. The products are suitable for a wide range of industries and applications and come complete with a detailed Certificate of Analysis (CoA) in every delivery, and are eligible for free expert technical support ensuring you have the information you need to quickly start your analysis and pass an audit.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico Multielement Standard Solution 1 for ICP
Densità 1.09 g/cm3
pH <2
Quantità 100 mL
Grado Standards for ICP and ICP-MS
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato