Learn More
Agilent BioTek MultiFlo FX Microplate Dispenser Accessory, Manifold
Sfoglia Tutto Agilent BioTek Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Multiflo FX, 96- and 384-well Dispensing
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
- Syringe Dispenser Manifold
- 96-/384-well Plates - 2x8-tube
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Include | Half-area and PCR 96-well formats,Steel tips |
| Certificazione/Conformità | CE and TUV marked. RoHS compliant. |
| Materiale | Steel |
| Tipo | 2 x 8 Manifold |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Multiflo FX, 96- and 384-well Dispensing |