Learn More
WTW™ MultiLine™ 3420 Portable Digital Multiparameter
Codice prodotto. 11785194
Click to view available options
Intervallo (pH):
-2 to 20
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11785194
Marca: WTW™ 2FD460
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Precisione (conduttività) ±0.5% full scale
Precisione (DO) ±0.5% of reading
Precisione (mV) ±
Precisione (pH) ±0.004
Precisione (Resistività) ±0.5% ±1 digit
Precisione (Salinità) ±0.5% of reading
Precisione (TDS) ±0.5% full scale
Tipo di batteria NiMH Rechargeable
Punti di calibrazione Up to 5
Punti di calibrazione (pH) 1, 2, 3, 4, 5-point WTW Technical, DIN/NIST, and 20 additional buffer sets
Certificazione/Conformità CE, GLP, ISO 9001:2000
Punti dati 10,000
Tipo di display LCD
Protezione IP IP67
Intervallo (conduttività) 0 to 2000 mS
Intervallo (mV) ±1250, ±2000
Intervallo (pH) -2 to 20
Intervallo (salinità) 0 to 70 ppt
Intervallo (TDS) 0 to 1999 mg/L
Risoluzione (pH) 0.1/0.01/0.001
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for portable field measurements
Include Single instrument with short instruction manual, CD-ROM, rechargeable batteries, driver software for USB, cable and universal power supply
Memoria Automatic, 10,000 data sets
Alimentazione Battery charger or 4 x 1.2V NiMH rechargeable batteries
Product Type Portable digital multiparameter
Range 0 to 20mg/L
Risoluzione (conduttività) 1μS, 0.1, 1mS
Risoluzione (mV) 0.1/1
Risoluzione (resistività) 0.01megaohms
Risoluzione (salinità) 0.1ppt
Risoluzione (TDS) 1ppm
Precisione termica ±0.2°C
Compensazione della temperatura Automatic or manual
Temperatura (sistema metrico) operativa -5°C to +105°C
Risoluzione temperatura 0.1
Warranty 3 Years
Larghezza (sistema metrico) 17.78 cm
Altezza (sistema metrico) 7.9 cm