Learn More
WTW™ MultiLine™ 3430 Portable Digital Multiparameter
Codice prodotto. 10448124
Cambia vista
Click to view available options
Intervallo (pH):
-2 to 20
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Intervallo (pH) unitSize
10448124 -2 to 20 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10448124 Fornitore WTW™ N. del fornitore 2FD47G
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Precisione (conduttività) ±0.5% full scale
Precisione (DO) ±0.5% of reading
Precisione (mV) ±
Precisione (pH) ±0.004
Precisione (Resistività) ±0.5% ±1 digit
Precisione (Salinità) ±0.5% of reading
Precisione (TDS) ±0.5% full scale
Tipo di batteria NiMH Rechargeable
Punti di calibrazione Up to 5
Punti di calibrazione (pH) 1, 2, 3, 4, 5-point WTW Technical, DIN/NIST, and 20 additional buffer sets
Certificazione/Conformità CE, GLP, ISO 9001:2000
Punti dati 10,000
Tipo di display LCD
Protezione IP IP67
Intervallo (conduttività) 0 to 2000 mS
Intervallo (mV) ±1250, ±2000
Intervallo (pH) -2 to 20
Intervallo (salinità) 0 to 70 ppt
Intervallo (TDS) 0 to 1999 mg/L
Risoluzione (pH) 0.1/0.01/0.001
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for portable field measurements
Include Large multi case set with IDS sensors: digital pH electrode SenTix™ 940-3, digital conductivity cell TetraCon™ 925-3, optical DO probe FDO™ 925-3, QSC Kit, short instruction manual, stand, beaker, CD-ROM, driver software for USB, rechargeable batteries, cable, universal power supply and accessories
Memoria Automatic, 10,000 data sets
Alimentazione Battery charger or 4 x 1.2V NiMH rechargeable batteries
Product Type Portable digital multiparameter
Range 0 to 20mg/L
Risoluzione (conduttività) 1μS, 0.1, 1mS
Risoluzione (mV) 0.1/1
Risoluzione (resistività) 0.01megaohms
Risoluzione (salinità) 0.1ppt
Risoluzione (TDS) 1ppm
Precisione termica ±0.2°C
Compensazione della temperatura Automatic or manual
Temperatura (sistema metrico) operativa -5°C to +105°C
Risoluzione temperatura 0.1
Warranty 3 Years
Larghezza (sistema metrico) 17.78 cm
Altezza (sistema metrico) 7.9 cm