Learn More
Heidolph™ Blocco Heat-On
Sfoglia Tutto Heidolph Instruments Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
100 mL Multineck Flask
250 mL Multineck Flask
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Grazie alla presenza di incavi laterali, questo blocco Heat-On è adatto a palloni a collo multiplo da 100 mL
- La temperatura massima per uso continuativo è di 260°C. Al fine di poter effettuare misurazioni precise a mezzo di un sensore, il blocco prevede un piccolo foro laterale
- Per trasportare in modo agevole e sicuro il blocco Heat-On, in particolare quando è rovente, sono disponibili delle maniglie di sicurezza acquistabili separatamente
- Per garantire una reazione efficiente senza perdita di mezzo, si raccomanda di utilizzare volumi di solvente fino a 125 mL
Specifica
Specifica
| Colore | Black |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 250 mL Multineck Flask |
| Da utilizzare con (applicazione) | Heating Glassware |
| Temperatura (sistema metrico) | 260°C |