Learn More
Hanna Instruments™ Multiparameter Photometer
Codice prodotto. 11518039
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
Aquaculture
Education
Wastewater Analysis
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11518039
Marca: Hanna Instruments™ HI8320302
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Tipo Multiparameter Photometer
Tipo di display LCD
Da utilizzare con (applicazione) Aquaculture
Altezza (sistema metrico) 110 mm
Lunghezza (sistema metrico) 235 mm
Sorgente luminosa Up to 5 tungsten lamps with different narrow band interference filters
Peso (sistema metrico) 0.9 kg
Larghezza (sistema metrico) 200 mm