Learn More
Hanna Instruments™ Multiparameter Photometer
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
Aquaculture
Education
Wastewater Analysis
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo | Multiparameter Photometer |
| Tipo di display | LCD |
| Da utilizzare con (applicazione) | Aquaculture |
| Altezza (sistema metrico) | 110 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 235 mm |
| Sorgente luminosa | Up to 5 tungsten lamps with different narrow band interference filters |
| Peso (sistema metrico) | 0.9 kg |
| Larghezza (sistema metrico) | 200 mm |