Learn More
Eppendorf™ Multipette Plus Adapter For Carousel Pipette Stand
Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
For Carousel Pipette Stand
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Pipette carousel adaptor for Varipette™ 4720
- Pipette carousel holds up to 6 Eppendorf pipettes and/or other manual liquid handling instruments
Specifica
Specifica
| Tipo | Multipette Plus Adapter |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | For Carousel Pipette Stand |
| Quantità | 1 Each |