Learn More
Ansell Edmont™ Marigold™ Multiplus 40 Gloves
Codice prodotto. 12910645
Click to view available options
Size:
8
9
10
11
Dimensione della confezione:
12 paia
Codice prodotto. 12910645
Marca: Ansell Edmont™ A169100
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Excellent resistance to many chemicals, including cutting oil and petrol, bases and acids. Excellent resistance to abrasion and tear. Fully coated in high performance PVC/nitrile. Reinforcement part made of cotton jersey molleton on palm, thumb and forefinger.
  • Fully coated in high performance PVC/nitrile
  • 100% cotton interlock liner on palm, thumb and forefinger
  • Resistance to abrasion and tearing
  • Superior plasticized plastoprene integral base coating, made of mix of resins and plasticizers with incorporated elastomers
  • Anatomical shape for increased dexterity and comfort
  • Ieal for tasks involving mechanical and chemical hazards: maintenance, cleaning, petrochemical plants, factories.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Not Anti-static, Not silicon-free
Coating Material PVC
Colore Blue
Latex Free No
Materiale PVC
Product Type Industrial Gloves
Size 10
Stile polso guanto Guanto con manichetta
Materiale rivestimento interno Interlock cotton
Rivestimento interno Color: Blue
Resistente a Chemical and liquid protection
Serie Multiplus 40
Lunghezza (sistema imperiale) 16 in.
Lunghezza (sistema metrico) 401 mm