Learn More
Brady™ Etichette in poliestere opaco multiuso per M6/M7
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.5 x 1.5 in.
0.75 x 1.5 in.
2 x 1 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura):
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
M710, BMP71
Altezza (sistema metrico):
12.7 mm
19.05 mm
50.8 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 250
pezzi 500
Description
- Il poliestere B-459 proposto da Brady™ è studiato per applicazioni come la parte superiore di schede a circuiti stampati e targhe di identificazione che utilizzano codici a barre ed elementi grafici di alta qualità.
- Il poliestere bianco opaco ha un adesivo acrilico permanente ed è stampabile a trasferimento termico
- Resistenza eccellente alla maggior parte delle sostanze chimiche, oli e acqua
- UL Approved
- Temperatura di utilizzo da -40 a 100°C (da -40 a 212°F)
- I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Spécification
Spécification
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Rivestimento | None |
| Colore | White |
| Finitura | Opaco |
| Formato | Die-cut |
| Materiale | Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu