Learn More
Brady™ Etichette in poliestere opaco multiuso per M6/M7
Codice prodotto. p-7250894
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0.5 x 1.5 in.
0.75 x 1.5 in.
2 x 1 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura):
M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter)
M710, BMP71
Altezza (sistema metrico):
12.7 mm
19.05 mm
50.8 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 250
pezzi 500
Codice prodotto. 17878734
Marca: Brady™ 173360
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Il poliestere B-459 proposto da Brady™ è studiato per applicazioni come la parte superiore di schede a circuiti stampati e targhe di identificazione che utilizzano codici a barre ed elementi grafici di alta qualità.
  • Il poliestere B-459 proposto da Brady™ è studiato per applicazioni come la parte superiore di schede a circuiti stampati e targhe di identificazione che utilizzano codici a barre ed elementi grafici di alta qualità.
  • Il poliestere bianco opaco ha un adesivo acrilico permanente ed è stampabile a trasferimento termico
  • Resistenza eccellente alla maggior parte delle sostanze chimiche, oli e acqua
  • UL Approved
  • Temperatura di utilizzo da -40 a 100°C (da -40 a 212°F)
  • I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Certificazione/Conformità ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Recognized
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Rivestimento None
Colore White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Asset Tracking, Barcode Labeling, Circuit Board Labeling, Equipment Labeling, General Identification
Da utilizzare con (apparecchiatura) M710, BMP71
Senza lattice No
Quantità 500 Labels
Forma Rectangle
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +212°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +100°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0031 in.
Spessore (sistema metrico) 0.079 mm
Dimensions (LxW) 0.5 x 1.5 in.
Lunghezza (sistema imperiale) 0.5 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 38.1 mm
Altezza (sistema metrico) 12.7 mm
Alternate Part Number M7-29-459